Print…
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-3-phenoxybenzene
OR13134-1G OR13134-5G OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13134-1G APOSOR13134-5G APOSOR13134-10G
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Fórmula: C₁₂H₉BrO
Ponto de ebulição: 156…158 °C/10mmHg
Densidade: 1,3713 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00474520
Número CAS: 6876-00-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III