Print…
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 58 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 168…170 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007837
Número CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4