Print…
4-Benzyloxyindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 39.3 EUR
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Fórmula: C₁₅H₁₃NO
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047200
Número CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0