Print…
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 116 EUR
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₃
Ponto de Fusão: 120…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115693
Número CAS: 183158-30-7