Print…
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13119-1G OR13119-5G
APOSOR13119-1GEA 0 EUR
APOSOR13119-1G APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BClO₃
Ponto de Fusão: 104…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02684318
Número CAS: 313545-44-7