Print…
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzeneboronic acid dehydrate
OR13117-250MG OR13117-1G OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA 116 EUR
APOSOR13117-250MG APOSOR13117-1G APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Fórmula: C₇H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 176…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115657
Número CAS: 118803-40-0