Print…
Cyclohexylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13116-100G OR13116-25G OR13116-5G
APOSOR13116-100GEA 255 EUR
APOSOR13116-100G APOSOR13116-25G APOSOR13116-5G
Cyclohexylboronic acid 97%
Cyclohexylboronic acid
Fórmula: C₆H₁₃BO₂
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01311824
Número CAS: 4441-56-9