Print…
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13114-1G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Fórmula: C₅H₉BO₂
Ponto de Fusão: 134…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179496
Número CAS: 850036-28-1