Print…
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Ponto de Fusão: 128…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684317
Número CAS: 762287-57-0