Print…
2,2'-Bithiophene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G
APOSOR1311-100GEA 60.9 EUR
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Fórmula: C₈H₆S₂
Ponto de ebulição: 260 °C
Ponto de Fusão: 32…33 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005414
Número CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2