Print…
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
OR13108-1G OR13108-250MG
APOSOR13108-1GEA 200 EUR
APOSOR13108-1G APOSOR13108-250MG
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BClNO₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115645
Número CAS: 117098-93-8