Print…
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 133 EUR
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₄
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06246052
Número CAS: 199609-62-6