Print…
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13102-5G OR13102-10G
APOSOR13102-5GEA 72.5 EUR
APOSOR13102-5G APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Fórmula: C₁₂H₆
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068621
Número CAS: 7567-63-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III