Print…
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Fórmula: C₅H₆ClNO
Peso Molecular: 131.560 g/mol
Ponto de ebulição: 93 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221166
Número CAS: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8 III