Print…
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
OR13072-25G OR13072-100G
APOSOR13072-25GEA 84.1 EUR
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
α-Bromo-2-iodotoulene
Fórmula: C₇H₆BrI
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236046
Número CAS: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8,II