Print…
2,5-Dibromo-3-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13063-100G OR13063-25G
APOSOR13063-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13063-100G APOSOR13063-25G
2,5-Dibromo-3-picoline
2,5-Dibromo-3-picoline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093085
Número CAS: 3430-18-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III