Print…
Methyl 5-bromopicolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
OR13058-5G OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13058-5G APOSOR13058-1G
Methyl 5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112493
Número CAS: 29682-15-3