Print…
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-5GEA 37.7 EUR
APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155065
Número CAS: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III