Print…
4-Chlorophenyl chloroformate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 50.9 EUR
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 100…102 °C/12mmHg
Densidade: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000638
Número CAS: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II