Print…
4-Nitro-2,6-xylenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13035-25G OR13035-5G
APOSOR13035-25GEA 0 EUR
APOSOR13035-25G APOSOR13035-5G
4-Nitro-2,6-xylenol
4-Nitro-2,6-xylenol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007339
Número CAS: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9