Print…
3-Bromo-2-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 58 EUR
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-methylpyridine
3-Bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 65…67 °C/10mmHg
Densidade: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191224
Número CAS: 38749-79-0