Print…
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13031-100G OR13031-25G OR13031-5G
APOSOR13031-100GEA 0 EUR
APOSOR13031-100G APOSOR13031-25G APOSOR13031-5G
Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Methyl-4-acetylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216474
Número CAS: 3609-53-8