Print…
Picolinamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₈ClN₃
Peso Molecular: 157.60 g/mol
Ponto de Fusão: 145…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052271
Número CAS: 51285-26-8