Print…
Homovanillic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
OR13029-25G OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA 122 EUR
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Homovanillic acid 99%
Homovanillic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 339
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004350
Número CAS: 306-08-1
Merck Index: 13,04761