Print…
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13022-25G OR13022-5G
APOSOR13022-25GEA 0 EUR
APOSOR13022-25G APOSOR13022-5G
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Ponto de Fusão: 72…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310801
Número CAS: 21640-48-2