Print…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016834
Número CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4