Print…
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 34.8 EUR
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Peso Molecular: 171.22 g/mol
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156148
Número CAS: 6436-59-5