Print…
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Fórmula: C₇H₇Br₂NO
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181196
Número CAS: 17570-98-8