Print…
Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5'-amino-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate
OR1296-10G OR1296-1G OR1296-5G
APOSOR1296-10GEA 519 EUR
APOSOR1296-10G APOSOR1296-1G APOSOR1296-5G
Ethyl 2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂S₂
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00115120
Número CAS: 243669-48-9