Print…
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12921-100G OR12921-25G
APOSOR12921-100GEA 319 EUR
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Fórmula: C₆H₅NO₅S
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041886
Número CAS: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8,II