Print…
2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1291-100G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 0 EUR
APOSOR1291-100G APOSOR1291-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphone 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphone
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Ponto de ebulição: 168…174 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025047
Número CAS: 938-09-0
EINECS: 213-337-5