Print…
Brometo de benzilo 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 0 EUR
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Brometo de benzilo 99%
Brometo de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Br
Ponto de ebulição: 198…199 °C
Ponto de Fusão: –3…–1 °C
Densidade: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000172
Número CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1+8,II