Print…
2-(2-Thienyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12904-1G OR12904-5G OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12904-1G APOSOR12904-5G APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridine
2-(2-Thienyl)pyridine
Fórmula: C₉H₇NS
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044441
Número CAS: 3319-99-1