Print…
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12903-100G OR12903-25G OR12903-5G
APOSOR12903-100GEA 0 EUR
APOSOR12903-100G APOSOR12903-25G APOSOR12903-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 190…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016979
Número CAS: 70547-87-4