Print…
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12878-100MG OR12878-250MG
APOSOR12878-100MGEA 371 EUR
APOSOR12878-100MG APOSOR12878-250MG
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₈Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840134
Número CAS: 886886-02-8