Print…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 145 EUR
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₆H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 90 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052555
Número CAS: 31301-45-8
UN: 1760
ADR: 8,III