Print…
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
OR1283-10G OR1283-25G
APOSOR1283-10GEA 77 EUR
APOSOR1283-10G APOSOR1283-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051657
Número CAS: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5