Print…
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(Piperidin-4-yl)thio]pyridine dihydrochloride
OR12826-100MG OR12826-500MG
APOSOR12826-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR12826-100MG APOSOR12826-500MG
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₆Cl₂N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840146
Número CAS: 105283-60-1