Print…
1-Phenyl-1,3-butandione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Phenyl-1,3-butandione
1-Phenyl-1,3-butandione
Fórmula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 262
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008786
Número CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4