Print…
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 EUR
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173812
Número CAS: 175277-11-9