Print…
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 0 EUR
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀Cl₃N₅
Ponto de Fusão: 251…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 175205-04-6