Print…
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12784-1G OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA 0 EUR
APOSOR12784-1G APOSOR12784-5G
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
4-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate
Fórmula: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006753
Número CAS: 345909-35-5