Print…
N-Methylhydroxylammonium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12783-25G OR12783-1G OR12783-5G
APOSOR12783-25GEA 0 EUR
APOSOR12783-25G APOSOR12783-1G APOSOR12783-5G
N-Methylhydroxylammonium chloride 97%
N-Methylhydroxylammonium chloride
Fórmula: CH₆ClNO
Ponto de Fusão: 80…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012597
Número CAS: 4229-44-1
EINECS: 224-181-2