Print…
6-Bromoanthranilic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12773-1G OR12773-5G OR12773-25G
APOSOR12773-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12773-1G APOSOR12773-5G APOSOR12773-25G
6-Bromoanthranilic acid 97%
6-Bromoanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03618455
Número CAS: 20776-48-1