Print…
4-Bromo-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromoindazole
OR12759-25G OR12759-5G
APOSOR12759-25GEA 58 EUR
APOSOR12759-25G APOSOR12759-5G
4-Bromo-1H-indazole
4-Bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664001
Número CAS: 186407-74-9