Print…
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12757-250MG OR12757-1G
APOSOR12757-250MGEA 531 EUR
APOSOR12757-250MG APOSOR12757-1G
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1882-56-0