2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR12700-1G
OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA
39.3
EUR
APOSOR12700-1G
APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Fórmula:
C₁₁H₁₇N₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631945 Número CAS: 410544-52-4 UN: 1759 ADR: 8,III |