Print…
N-Boc-1,3-propanediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 43.5 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 203 °C
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 0,998 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210021
Número CAS: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III