Print…
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅CI₃O₂S
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631928
Número CAS: 163295-70-3
UN: 3096
ADR: 8+4.3,II