Print…
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12681-1G OR12681-25G OR12681-5G
APOSOR12681-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12681-1G APOSOR12681-25G APOSOR12681-5G
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₂S
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631927
Número CAS: 6966-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II